Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Occipital Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia)
Codice prodotto. 18263832 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18263832 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18263832 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82059382
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    959.70€ / 1mg
    Risparmia 55.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
The Human Brain Occipital Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Nervous
Quantità 1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Total Protein - Dementia: Brain: Occipital Lobe
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Dementia
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Human Brain Occipital Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Dementia)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only