Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Parkinson's) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - Parkinsons Disease: Brain: Parietal Lobe |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Parkinson's |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only