Learn More
Novus Biologicals™ Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Brain Parietal Lobe Whole Tissue Lysate (Adult Whole Progressive Supranuclear Palsy) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Nervous |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Parietal Lobe |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Progressive Supranuclear Palsy |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only