Learn More
R&D Systems™ Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia)
Codice prodotto. 18285675 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18285675 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18285675 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NB82059392
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1015.00€
    959.70€ / 1mg
    Risparmia 55.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Dementia) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Total Protein - Dementia: Brain: Thalamus
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Dementia
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Human Brain Thalamus Whole Tissue Lysate (Adult Dementia)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Linea di prodotti Novus
Protein State Native
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Nervous
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.