Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Tissue Lysate (Adult Normal)
Codice prodotto. 18471362 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18471362 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18471362 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP228003
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normal Adult Tissue Lystate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Metodo di preparazione These lysates are proteomic discovery tools.Researchers should validate and optimize for individual use. Potential applications MAY include WB, immunoprecipitation, protein-protein interactions, ligand binding, ELISA. Note: For use in 1D and 2D gel electrophoresis, the addition of a denaturing gel loading buffer with reducing agents may be required.
Quantità 0.1 mg
Content And Storage Store at -20°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Bersaglio Breast