Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Breast Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, In vitro assay.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot, In vitro assay |
| Tissue | Breast |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Purezza | Protein |
| Test di specificità | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Breast |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Normal |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only