Learn More
Abnova™ Human C10orf48 Partial ORF (NP_775847, 1 a.a. - 95 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_775847
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 283078
Peso molecolare 36.19kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16162677
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00283078-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16152677
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00283078-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
MKX is a member of an Iroquois (IRX) family-related class of 'three-amino acid loop extension' (TALE) atypical homeobox proteins characterized by 3 additional amino acids in the loop region between helix I and helix II of the homeodomain (Anderson et al., 2006 [PubMed 16408284]).[supplied by OMIM]
Sequence: MNTIVFNKLSSAVLFEDGGASERERGGRPYSGVLDSPHARPEVGIPDGPPLKDNLGLRHRRTGARQNGGKVRHKRQALQDMARPLKQWLYKHRDN
Specifica
Specifica
NP_775847
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.19kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C10orf48/IFRX/IRXL1/MGC39616
MKX
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
283078
C10orf48 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MNTIVFNKLSSAVLFEDGGASERERGGRPYSGVLDSPHARPEVGIPDGPPLKDNLGLRHRRTGARQNGGKVRHKRQALQDMARPLKQWLYKHRDN
RUO
MKX
Wheat Germ (in vitro)