Learn More
Abnova™ Human C13orf22 Partial ORF (NP_005791, 975 a.a. - 1074 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_005791
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 10208
Peso molecolare 36.74kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16172116
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010208-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16162116
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010208-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sequence: LLSPTPVSTELSENGEGDFRYLGMGDSHIPPPVPSEFNDVSQNTHLRQDHNYCSPTKKNPCEVQPDSLTNNACVRTLNLESPMKTDIFDEFFSSSALNAL
Specifica
Specifica
NP_005791
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C13orf22/D13S106E/DKFZp781K2286/FLJ32952/RP11-121O19.1/bA121O19.1
USPL1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10208
C13orf22 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LLSPTPVSTELSENGEGDFRYLGMGDSHIPPPVPSEFNDVSQNTHLRQDHNYCSPTKKNPCEVQPDSLTNNACVRTLNLESPMKTDIFDEFFSSSALNAL
RUO
USPL1
Wheat Germ (in vitro)