missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human C6orf225 Full-length ORF (NP_001028736.1, 1 a.a. - 80 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00619208-P02.10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16130814

  • 349.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 07-11-2023
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: MPFQFGTQPRRFPVEGGDSSIELEPGLSSSAACNGKEMSPTRQLRRCPGSHCLTITDVPVTVYATTRKPPAQSSKEMHPK
Specifica

Specifica

NP_001028736.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp586F0922
C6orf225
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
619208
C6orf225 (Human) Recombinant Protein (P02)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
MPFQFGTQPRRFPVEGGDSSIELEPGLSSSAACNGKEMSPTRQLRRCPGSHCLTITDVPVTVYATTRKPPAQSSKEMHPK
RUO
C6orf225
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali