missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human C9orf95 Full-length ORF (NP_060351.1, 1 a.a. - 199 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_060351.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 54981 |
Peso molecolare | 49.6kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16161003
|
Abnova™
H00054981-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16151003
|
Abnova™
H00054981-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) is essential for life in all organisms, both as a coenzyme for oxidoreductases and as a source of ADP-ribosyl groups used in various reactions. Nicotinic acid and nicotinamide, collectively known as niacin, are the vitamin precursors of NAD+. Nicotinamide riboside kinases, such as NRK1, function to synthesize NAD+ through nicotinamide mononucleotide using nicotinamide riboside as the precursor (Bieganowski and Brenner, 2004 [PubMed 15137942]).[supplied by OMIM]
Sequence: MKTFIIGISGVTNSGKTTLAKNLQKHLPNCSVISQDDFFKPESEIETDKNGFLQYDVLEALNMEKMMSAISCWMESARHSVVSTDQESAEEIPILIIEGFLLFNYKPLDTIWNRSYFLTIPYEECKRRRSTRVYQPPDSPGYFDGHVWPMYLKYRQEMQDITWEVVYLDGTKSEEDLFLQVYEDLIQELAKQKCLQVTASpecifica
NP_060351.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
49.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MKTFIIGISGVTNSGKTTLAKNLQKHLPNCSVISQDDFFKPESEIETDKNGFLQYDVLEALNMEKMMSAISCWMESARHSVVSTDQESAEEIPILIIEGFLLFNYKPLDTIWNRSYFLTIPYEECKRRRSTRVYQPPDSPGYFDGHVWPMYLKYRQEMQDITWEVVYLDGTKSEEDLFLQVYEDLIQELAKQKCLQVTA | |
RUO | |
C9orf95 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
54981 | |
C9orf95 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ20559/NRK1/RP11-235O14.2/bA235O14.2 | |
C9orf95 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |