Learn More
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32142965 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32142965 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2631321Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human CACNB3 (CAB3) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CACNB3 (CAB3) knockout HeLa