Learn More
Beschreibung
CAPG KO cell line available to order. KO validated by Western blot. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, 1 bp insertion in exon 2 and 2 bp deletion in exon 2 and Insertion of the selection cassette in exon 2. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spezifikation
Spezifikation
| Quantità | 2 x 1,000,000 Cells |
| Status giuridico | RUO |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.