missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Carbonic Anhydrase IV/CA4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18760098
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μg
Dimensione della confezione:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18760098 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18760098 Fornitore R&D Systems N. del fornitore MAB21861SP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Carbonic Anhydrase IV/CA4 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IV/CA4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Carbonic Anhydrase IV/CA4
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 310415
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 2 ug/mL
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N. accesso geni P22748
Alias gene CA4, CAIV, CA-IV, Car4, Carbonate dehydratase IV, carbonic anhydrase 4, carbonic anhydrase IVRP17, carbonic dehydratase IV, EC 4.2.1.1, retinitis pigmentosa 17 (autosomal dominant), RP17
Simboli geni CA4
Specie ospite Mouse
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Carbonic Anhydrase IV/CA4 Ala19-Lys283 Accession # P22748
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 762
Test di specificità Detects human Carbonic Anhydrase IV/CA4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human CA1, -2, -3, -5a, -5b, -7, 8, -9, or -10 is observed.
Ricostituzione Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Target Species Human
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forma Purified
Isotype IgG2b
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.