missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Carbonic Anhydrase IX/CA9 Antibody, R&D Systems™
Descrizione
Carbonic Anhydrase IX/CA9 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase IX/CA9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Specifica
Specifica
| Antigene | Carbonic Anhydrase IX/CA9 |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 303104 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Immunohistochemistry 8-25 ug/mL |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N. accesso geni | Q16790 |
| Alias gene | CA9, CAIX, CA-IX, Carbonate dehydratase IX, carbonic anhydrase 9, carbonic anhydrase IX, carbonic dehydratase, EC 4.2.1.1, G250, Membrane antigen MN, MN, P54/58N, PMW1, RCC, RCC-associated antigen G250, RCC-associated protein G250, Renal cell carcinoma-associated antigen G250 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?