Learn More
Abnova™ Human CARS Partial ORF (NP_001742, 447 a.a. - 546 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001742 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 833 |
Peso molecolare | 36.74kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16162601
|
Abnova™
H00000833-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16152601
|
Abnova™
H00000833-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a class 1 aminoacyl-tRNA synthetase, cysteinyl-tRNA synthetase. Each of the twenty aminoacyl-tRNA synthetases catalyzes the aminoacylation of a specific tRNA or tRNA isoaccepting family with the cognate amino acid. This gene is one of several located near the imprinted gene domain of 11p15.5, an important tumor-suppressor gene region. Alterations in this region have been associated with the Beckwith-Wiedemann syndrome, Wilms tumor, rhabdomyosarcoma, adrenocortical carcinoma, and lung, ovarian, and breast cancer. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: NTMESALQYEKFLNEFFLNVKDILRAPVDITGQFEKWGEEEAELNKNFYDKKTAIHKALCDNVDTRTVMEEMRALVSQCNLYMAARKAVRKRPNQALLENSpecifica
NP_001742 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CARS1/CYSRS/MGC:11246 | |
CARS | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
833 | |
CARS (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
NTMESALQYEKFLNEFFLNVKDILRAPVDITGQFEKWGEEEAELNKNFYDKKTAIHKALCDNVDTRTVMEEMRALVSQCNLYMAARKAVRKRPNQALLEN | |
RUO | |
CARS | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |