Learn More
R&D Systems™ Human Cathepsin K (NP_000387.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18782727
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18782727 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18782727 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3364
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene Cathepsin K
Numero di accesso NP_000387.1
Concentrazione 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 1003 bp
ID gene (immissione) 1513
Alias gene cathepsin K, cathepsin K (pycnodysostosis), Cathepsin O, cathepsin O1, Cathepsin O2, Cathepsin X, CTS02, CTSK, CTSO, CTSO1, CTSO2, EC 3.4.22, EC 3.4.22.38, MGC23107, PKND, PYCD
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg