Learn More
Abnova™ Human CCKBR Partial ORF (NP_795344.1, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_795344.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 887 |
Peso molecolare | 36.63kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16013745
|
Abnova™
H00000887-Q02.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003745
|
Abnova™
H00000887-Q02.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a G-protein coupled receptor for gastrin and cholecystokinin (CCK), regulatory peptides of the brain and gastrointestinal tract. This protein is a type B gastrin receptor, which has a high affinity for both sulfated and nonsulfated CCK analogs and is found principally in the central nervous system and the gastrointestinal tract. A misspliced transcript variant including an intron has been observed in cells from colorectal and pancreatic tumors. [provided by RefSeq]
Sequence: MELLKLNRSVQGTGPGPGASLCRPGAPLLNSSSVGNLSCEPPRIRGAGTRELELAIRITLYAVIFLMSVGGNMLIIVVLGLSRRLRTVTNAFLLSLAVSDSpecifica
NP_795344.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CCK-B/CCK2R/GASR | |
CCKBR | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
887 | |
CCKBR (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
MELLKLNRSVQGTGPGPGASLCRPGAPLLNSSSVGNLSCEPPRIRGAGTRELELAIRITLYAVIFLMSVGGNMLIIVVLGLSRRLRTVTNAFLLSLAVSD | |
RUO | |
CCKBR | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |