Learn More
Abcam Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Codice prodotto. 32114964 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 x 384 Tests
1 x 96 Tests
10 x 96 Tests
Dimensione della confezione:
384 tests
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32114964 10 x 96 Tests 96 tests
32111724 1 x 96 Tests 96 tests
32113468 1 x 384 Tests 384 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 32114964 Fornitore Abcam N. del fornitore ab32440910x96Tests
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Numero di accesso Q08722
Intervallo saggio 187.5 to 3000 pg/mL
Assay Sensitivity 46.6 pg/mL
Content And Storage 4°C
Analiti rilevabili CD47
Saggio Human CD47 ELISA Kit - Extracellular
Immunoassay Kit Format Sandwich ELISA Kit
Product Type Sandwich ELISA
Tipo di campione Cell Culture Media, Plasma (Citrate), Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Sufficiente per 10 x 96 Tests
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Gene CD47
Immunoassay Kit Grade RUO
Measuring Range 187.5 to 3000 pg/mL
Proteine CD47
Quantitation Range 187.5 to 3000 pg/mL
Quantità 10 x 96 Tests
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immuno-oncology
Shipping Condition Blue Ice
Bersaglio CD47
Target Kit Named CD47
UniProt ID Q08722
Limite di rilevamento 187.5 pg/mL