Learn More
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32142738 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32142738 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2583531Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CDK19 (CDC2L6) knockout HeLa