Learn More
Human CFHR3 (Complement factor H-related protein 3) knockout A549 cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32148405 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32148405 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2631481Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human CFHR3 (Complement factor H-related protein 3) knockout A549 cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: CFHR3 (Complement factor H-related protein 3) knockout A549