missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human COA3 (CCDC56) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit

Codice prodotto. 32141047 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32141047 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2631591Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Human COA3 (CCDC56) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.

  • Species: Human
  • Tissue: COA3 (CCDC56) knockout HEK-293T
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.