Learn More
Abnova™ Human COL6A1 Partial ORF (AAH52575, 919 a.a. - 1028 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH52575 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 1291 |
Peso molecolare | 37.84kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16153381
|
Abnova™
H00001291-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16163381
|
Abnova™
H00001291-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The collagens are a superfamily of proteins that play a role in maintaining the integrity of various tissues. Collagens are extracellular matrix proteins and have a triple-helical domain as their common structural element. Collagen VI is a major structural component of microfibrils. The basic structural unit of collagen VI is a heterotrimer of the alpha1(VI), alpha2(VI), and alpha3(VI) chains. The alpha2(VI) and alpha3(VI) chains are encoded by the COL6A2 and COL6A3 genes, respectively. The protein encoded by this gene is the alpha 1 subunit of type VI collagen (alpha1(VI) chain). Mutations in the genes that code for the collagen VI subunits result in the autosomal dominant disorder, Bethlem myopathy. [provided by RefSeq]
Sequence: ALGYVTRFYREASSGAAKKRLLLFSDGNSQGATPAAIEKAVQEAQRAGIEIFVVVVGRQVNEPHIRVLVTGKTAEYDVAYGESHLFRVPSYQALLRGVFHQTVSRKVALGSpecifica
AAH52575 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
OPLL | |
COL6A1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1291 | |
COL6A1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
ALGYVTRFYREASSGAAKKRLLLFSDGNSQGATPAAIEKAVQEAQRAGIEIFVVVVGRQVNEPHIRVLVTGKTAEYDVAYGESHLFRVPSYQALLRGVFHQTVSRKVALG | |
RUO | |
COL6A1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |