missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Collagen VII ELISA Kit (Chemiluminescence)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Collagen VII ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human Collagen VII in serum, plasma and other biological fluids.
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 31.25-2000 pg/mL |
| Assay Sensitivity | 18.75 pg/mL |
| Cross-reattività | This kit recognizes Human COL7 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human COL7 and analogues was observed. |
| Product Type | ELISA Kit (Chemiluminescence) |
| Tipo di campione | Biological Fluids, Plasma, Serum |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 1294 |
| Simbolo del gene | COL7A1 |
| Specie ospite | Human |
| Quantità | 1 Kit |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?