Learn More
R&D Systems™ Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence)
Codice prodotto. 18043564 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18043564 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18043564 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP275824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1348.87€
    1207.50€ / 1 sets
    Risparmia 141.37€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. ELISA kits are ideal for the quantification of target antigens in tissue extracts, serum and cell culture.
The Human Collagen X ELISA Kit (Chemiluminescence) measures human Collagen X in serum, plasma and other biological fluids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 12.50-800 pg/mL
Assay Sensitivity 7.50 pg/mL
Cross-reattività This kit recognizes Human COL10 in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human COL10 and analogues was observed.
Linea di prodotti Novus
Product Type ELISA Kit (Chemiluminescence)
Tipo di campione Biological Fluids, Plasma, Serum
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Specie ospite Human
Quantità 1 Kit
Requisiti di stoccaggio Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Bersaglio Collagen X