Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Matched Pair Tissue MicroArray (Tumor)
Codice prodotto. 18634816 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Slides
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18634816 5 Slides pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18634816 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP242074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    886.00€
    837.90€ / pezzi 5
    Risparmia 48.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 Slides
Specie Human
Da utilizzare con (applicazione) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin