Learn More
Novus Biologicals™ Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired)
Codice prodotto. 18789973
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18789973 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18789973 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBL126528
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2590.00€
    2446.50€ / 1 sets
    Risparmia 143.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Whole Primary and Metastatic Tumor Paired) is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tissue Digestive/Waste
Quantità 1 Set
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Colon
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Primary and Metastatic Tumor Paired
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Product Type Human Colon Whole Tissue Lysate (Adult Primary and Metastatic Tumor Paired)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only