Learn More
Abnova™ Human CPE Partial ORF (NP_001864.1, 211 a.a. - 325 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001864.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 1363 |
Peso molecolare | 38.39kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16023835
|
Abnova™
H00001363-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013835
|
Abnova™
H00001363-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a carboxypeptidase that cleaves C-terminal amino acid residues and is involved in the biosynthesis of peptide hormones and neurotransmitters, including insulin. It is a peripheral membrane protein. The protein specifically binds regulated secretory pathway proteins, including prohormones, but not constitutively secreted proteins. Mutations in this gene are implicated in type II diabetes. [provided by RefSeq]
Sequence: LLKNMKKIVDQNTKLAPETKAVIHWIMDIPFVLSANLHGGDLVANYPYDETRSGSAHEYSSSPDDAIFQSLARAYSSFNPAMSDPNRPPCRKNDDDSSFVDGTTNGGAWYSVPGGSpecifica
NP_001864.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.39kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CPE | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1363 | |
CPE (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
LLKNMKKIVDQNTKLAPETKAVIHWIMDIPFVLSANLHGGDLVANYPYDETRSGSAHEYSSSPDDAIFQSLARAYSSFNPAMSDPNRPPCRKNDDDSSFVDGTTNGGAWYSVPGG | |
RUO | |
CPE | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |