Learn More
R&D Systems™ Human CRBN (NP_057386.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18791457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18791457 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18791457 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    325.50€ / 10µg
    Risparmia 19.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Specifica
Gene CRBN
Numero di accesso NP_057386.2
ID gene (immissione) 51185
Alias gene cereblon, DKFZp781K0715, MGC27358, MRT2A, non-syndromic, autosomal recessive, 2 A, protein cereblon, protein x 0001
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Quantità 10 μg