Learn More
Abnova™ Human CRLF1 Partial ORF (NP_004741, 135 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Codice prodotto. 16130256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16130256 25 μg 25µg
16120256 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16130256 Fornitore Abnova™ N. del fornitore H00009244Q01.25ug
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: PEKPVNISCWSKNMKDLTCRWTPGAHGETFLHTNYSLKYKLRWYGQDNTCEEYHTVGPHSCHIPKDLALFTPYEIWVEATNRLGSARSDVLTLDIL
Specifica
Numero di accesso NP_004741
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 9244
Peso molecolare 36.3kDa
Nome CRLF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 25 μg
Immunogeno PEKPVNISCWSKNMKDLTCRWTPGAHGETFLHTNYSLKYKLRWYGQDNTCEEYHTVGPHSCHIPKDLALFTPYEIWVEATNRLGSARSDVLTLDIL
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Status giuridico RUO
Alias gene CISS/CISS1/CLF/CLF-1/NR6
Nome comune CRLF1
Simbolo del gene CRLF1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Sistema di espressione wheat germ expression system
Forma Liquid