Learn More
Abnova™ Human CROP Full-length ORF (AAH56409.1, 1 a.a. - 79 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH56409.1 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 51747 |
Peso molecolare | 35.6kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16170333
|
Abnova™
H00051747-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16160333
|
Abnova™
H00051747-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This gene encodes a protein with an N-terminal half that contains cysteine/histidine motifs and leucine zipper-like repeats, and the C-terminal half is rich in arginine and glutamate residues (RE domain) and arginine and serine residues (RS domain). This protein localizes with a speckled pattern in the nucleus, and could be involved in the formation of splicesome via the RE and RS domains. Two alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MISAAQLLDELMGRDRNLAPDEKRSNVRWDHESVCKYYLCGFCPAELFTNTRSDLDVFGRGDNISDVSKFLEDDKWMEESpecifica
AAH56409.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
35.6kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MISAAQLLDELMGRDRNLAPDEKRSNVRWDHESVCKYYLCGFCPAELFTNTRSDLDVFGRGDNISDVSKFLEDDKWMEE | |
RUO | |
CROP | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
51747 | |
CROP (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LUC7A/OA48-18 | |
CROP | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |