Learn More
Beskrivelse
CSF3 KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 11 bp deletion in exon 2. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 1,000,000 Cells |
| Regulatory Status | RUO |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.