missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CTNNBL1 Partial ORF (AAH36739, 210 a.a. - 311 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso | AAH36739 |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formulazione | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
ID gene (immissione) | 56259 |
Peso molecolare | 36.85kDa |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16162173
|
Abnova™
H00056259-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16152173
|
Abnova™
H00056259-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Spedizione stimata: 29-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The protein encoded by this gene contains an acidic domain, a putative bipartite nuclear localization signal, a nuclear export signal, a leucine-isoleucine zipper, and phosphorylation motifs. In addition, the encoded protein contains Armadillo/beta-catenin-like repeats, which have been implicated in protein-protein interactions. Although the function of this protein has not been determined, the C-terminal portion of the protein has been shown to possess apoptosis-inducing activity. [provided by RefSeq]
Sequence: EKHDMVRRGEIIDNDTEEEFYLRRLDAGLFVLQHICYIMAEICNANVPQIRQRVHQILNMRGSSIKIVRHIIKEYAENIGDGRSPEFRENEQKRILGLLENFSpecifica
AAH36739 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.85kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C20orf33/FLJ21108/NAP/NYD-SP19/P14L/PP8304/dJ633O20.1 | |
CTNNBL1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
56259 | |
CTNNBL1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EKHDMVRRGEIIDNDTEEEFYLRRLDAGLFVLQHICYIMAEICNANVPQIRQRVHQILNMRGSSIKIVRHIIKEYAENIGDGRSPEFRENEQKRILGLLENF | |
RUO | |
CTNNBL1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |