Descrizione
KE00257 is a solid phase sandwich Enzyme Linked-Immuno-Sorbent Assay (Sandwich ELISA). The Human CXCL4/PF4 ELISA kit is to be used to detect and quantify protein levels of endogenous human CXCL4/PF4. The assay recognizes human CXCL4/PF4. An antibody specific for human CXCL4/PF4 has been pre-coated onto the microwells. The human CXCL4/PF4 protein in samples is captured by the coated antibody after incubation. Following extensive washing, another antibody of biotinylated specific for human CXCL4/PF4 is added to detect the captured human CXCL4/PF4 protein. For signal development, Streptavidin-HRP is added, followed by Tetramethyl-benzidine (TMB) reagent. Solution containing sulfuric acid is used to stop color development and the color intensity which is proportional to the quantity of bound protein is measurable at 450 nm with the correction wavelength set at 630 nm.
Specifica
Specifica
| Assay Sensitivity | 0.08 pg/mL |
| Saggio | Sandwich |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum |
| Sufficiente per | 96 Tests |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sandwich ELISA |
| Quantità | 1 x 96 well plate |
| Bersaglio | Human |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Human CXCL4/PF4 ELISA Kit, 96 RXN
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine