Learn More
R&D Systems™ Human CXCL4/PF4 (NP_002610.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18770537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18770537 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18770537 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3537
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.00€
    348.60€ / 10µg
    Risparmia 20.40€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Specifica
Gene CXCL4/PF4
Numero di accesso NP_002610.1
ID gene (immissione) 5196
Alias gene chemokine (C-X-C motif) ligand 4, C-X-C motif chemokine 4, CXCL4iroplact, Iroplact, MGC138298, Oncostatin-A, PF4, PF-4, platelet factor 4, SCYB4oncostatin-A
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg