Learn More
R&D Systems™ Human CXCL5/ENA-78 DuoSet ELISA
Codice prodotto. 30000936
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit (5 Plates)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30000936 1 Kit (5 Plates) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30000936 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DY25405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    451.00€
    426.30€ / pezzi 5
    Risparmia 24.70€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Human CXCL5/ENA-78 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human CXCL5/ENA-78 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL5/ENA-78.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 15.60 to 1000 pg/mL
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
ID gene (immissione) 6374
Simbolo del gene CXCL5
Specie ospite Human
Quantità 1 Kit (5 Plates)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.