missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DDB2 Partial ORF (NP_000098.1, 332 a.a. - 427 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_000098.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 1643
Peso molecolare 36.3kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16053885
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00001643-Q02.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16063885
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00001643-Q02.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

This gene encodes a protein that is necessary for the repair of ultraviolet light-damaged DNA. This protein is the smaller subunit of a heterodimeric protein complex that participates in nucleotide excision repair, and this complex mediates the ubiquitylation of histones H3 and H4, which facilitates the cellular response to DNA damage. This subunit appears to be required for DNA binding. Mutations in this gene cause xeroderma pigmentosum complementation group E, a recessive disease that is characterized by an increased sensitivity to UV light and a high predisposition for skin cancer development, in some cases accompanied by neurological abnormalities. [provided by RefSeq]

Sequence: RHFQHLTPIKAAWHPRYNLIVVGRYPDPNFKSCTPYELRTIDVFDGNSGKMMCQLYDPESSGISSLNEFNPMGDTLASAMGYHILIWSQEEARTRK
Specifica

Specifica

NP_000098.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DDBB/FLJ34321/UV-DDB2
DDB2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1643
DDB2 (Human) Recombinant Protein (Q02)
RHFQHLTPIKAAWHPRYNLIVVGRYPDPNFKSCTPYELRTIDVFDGNSGKMMCQLYDPESSGISSLNEFNPMGDTLASAMGYHILIWSQEEARTRK
RUO
DDB2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications