Learn More
Abnova™ Human DDX24 Partial ORF (NP_065147.1, 762 a.a. - 859 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_065147.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 57062
Peso molecolare 36.52kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16158966
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00057062-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16148966
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00057062-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
DEAD box proteins, characterized by the conserved motif Asp-Glu-Ala-Asp (DEAD), are putative RNA helicases. They are implicated in a number of cellular processes involving alteration of RNA secondary structure such as translation initiation, nuclear and mitochondrial splicing, and ribosome and spliceosome assembly. Based on their distribution patterns, some members of this family are believed to be involved in embryogenesis, spermatogenesis, and cellular growth and division. This gene encodes a DEAD box protein, which shows little similarity to any of the other known human DEAD box proteins, but shows a high similarity to mouse Ddx24 at the amino acid level. [provided by RefSeq]
Sequence: ELEEDMYKGGKADQQEERRRQKQMKVLKKELRHLLSQPLFTESQKTKYPTQSGKPPLLVSAPSKSESALSCLSKQKKKKTKKPKEPQPEQPQPSTSAN
Specifica
Specifica
NP_065147.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DDX24
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57062
DDX24 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ELEEDMYKGGKADQQEERRRQKQMKVLKKELRHLLSQPLFTESQKTKYPTQSGKPPLLVSAPSKSESALSCLSKQKKKKTKKPKEPQPEQPQPSTSAN
RUO
DDX24
Recombinant
wheat germ expression system