Learn More
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32143688 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32143688 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2588431Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human DGUOK (dGK) knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DGUOK (dGK) knockout HEK-293T