Learn More
R&D Systems™ Human DMBT1 (Unique) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18700967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18700967 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18700967 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00€
    1404.90€ / 10µg
    Risparmia 85.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene DMBT1/GP340
Numero di accesso unique
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 7273 bp
ID gene (immissione) 1755
Alias gene CRP-ductin, deleted in malignant brain tumors 1, deleted in malignant brain tumors 1 protein, Ebnerin, FLJ61058, Glycoprotein 340, gp-340, GP340, GP340muclin, Hensin, MGC164738, Muclin, SAG, Salivary agglutinin, Surfactant pulmonary-associated D-binding protein, Vomeroglandin
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg