Learn More
Human DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32157949 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Codice prodotto. 32157949 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2588471Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Human DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: DNAJC13 (RME-8) knockout HeLa