missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human DPPIV/CD26 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18099881
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18099881 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18099881 Fornitore R&D Systems N. del fornitore AF1180

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Goat Polyclonal Antibody has been used in 27 publications

DPPIV/CD26 Polyclonal specifically detects DPPIV/CD26 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene DPPIV/CD26
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 0.2 ug/mL, Simple Western 2 ug/mL, Immunohistochemistry 1-15 ug/mL, Immunocytochemistry 1-15 ug/mL
N. accesso geni Q53TN1
Alias gene ADABP, ADCP-2, ADCP2DPP IV, Adenosine deaminase complexing protein 2TP103, CD26, CD26 antigen, CD26T-cell activation antigen CD26, dipeptidyl peptidase 4, Dipeptidyl peptidase IV, dipeptidylpeptidase 4, dipeptidyl-peptidase 4, dipeptidylpeptidase IV (CD26, adenosine deaminase complexing protein 2), DPP4, DPPIV, EC 3.4.14.5
Simboli geni DPP4
Specie ospite Goat
Immunogeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human DPPIV/CD26 (Catalog # 1180-SE ) Asp34-Pro766 Accession # Q53TN1
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 1803
Test di specificità Detects human DPPIV/CD26 in direct ELISAs and Western blots.
Ricostituzione Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Target Species Human
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.