Learn More
R&D Systems™ Human EGF Quantikine ELISA Kit
Codice prodotto. 18702004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Pk. (6 Plates)
1 Plate
Sufficiente per:
1 x 96-well Plate
6 x 96-well Plates
Dimensione della confezione:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Sufficiente per Dimensione della confezione
18702004 1 Plate 1 x 96-well Plate 1 set
18781784 1 Pk. (6 Plates) 6 x 96-well Plates 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18702004 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DEG00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    965.00€
    912.45€ / 1 sets
    Risparmia 52.55€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Human EGF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human EGF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human EGF in cell culture supernates (200 ul), serum (10 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), platelet-poor citrate plasma (200 ul), urine (10 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 3.90 to 250 pg/mL
Assay Sensitivity 0.7 pg/mL
Coniugato HRP
Cross-reattività <50% cross-species reactivity observed with species tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules
Linea di prodotti R&D Systems
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (Citrate), Serum, Urine
Specificità Natural and Recombinant Human EGF
Sufficiente per 1 x 96-well Plate
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 1950
Simbolo del gene EGF
Quantità 1 Plate
Volume del campione Cell Culture Supernates (200uL),Serum (10uL),EDTA Plasma (200uL),Heparin Plasma (200uL),Platelet-poor Citrate Plasma (200uL),Urine (10uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo beta-urogastrone, epidermal growth factor, epidermal growth factor (beta-urogastrone), hEGF, HOMG4, pro-epidermal growth factor, URG, Urogastrone
Bersaglio EGF