missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Human Elastin ELISA Kit (Colorimetric)

Codice prodotto. 18022694 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18022694 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18022694 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP306917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1090.00€
    1030.05€ / 1 sets
    Risparmia 59.95€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Colorimetric ELISA Kit

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Intervallo saggio 0.47 to 30 ng/mL
Assay Sensitivity 0.28 ng/mL
Product Type ELISA Kit (Colorimetric)
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma, Serum
Specificità This kit recognizes Human Elastin in samples. No significant cross-reactivity or interference between Human Elastin and analogues was observed.
Da utilizzare con (applicazione) ELISA, Sandwich ELISA
ID gene (immissione) 2006
Simbolo del gene ELN
Quantità 1 Kit
Disciplina di ricerca Extracellular Matrix
Requisiti di stoccaggio Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Sinonimo elastin, FLJ38671, FLJ43523, SVAS, tropoelastin, WBS, WS
Bersaglio Human
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.