Learn More
Abnova™ Human EMP3 Partial ORF (AAH09718.1, 26 a.a. - 75 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso AAH09718.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 2014
Peso molecolare 31.13kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16063945
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00002014-Q02.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16053945
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00002014-Q02.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sequence: KSWWTLPGKESLNLWYDCTWNNDTKTWACSNVSENGWLKAVQVLMVLSLI
Specifica
Specifica
AAH09718.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.13kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
YMP
EMP3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2014
EMP3 (Human) Recombinant Protein (Q02)
KSWWTLPGKESLNLWYDCTWNNDTKTWACSNVSENGWLKAVQVLMVLSLI
RUO
EMP3
Wheat Germ (in vitro)