Learn More
R&D Systems™ Human ER alpha/NR3A1 (NP_000116) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18776079
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18776079 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18776079 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    393.00€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 21.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Specifica
Numero di accesso NP_000116
ID gene (immissione) 2099
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date
Specie Human
Quantità 10 μg