Learn More
Novus Biologicals™ Human Esophagus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Esophagus Whole Tissue Lysate (Adult Whole Liver Cirrhosis) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Tissue | Digestive/Waste |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - Liver Cirrhosis: Esophagus |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Liver Cirrhosis |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only