missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Fast skeletal myosin light chain 1 - Ready-To-Use ELISA Kit (Colorimetric)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiSpecifica
Specifica
| Intervallo saggio | 125 - 8000 pg/mL (example only; lot dependent) |
| Assay Sensitivity | 42.5 pg/mL (example only; lot dependent) |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric |
| Immunoassay Kit Format | Pre-coated 96T Strip Plate |
| Product Type | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Tipo di campione | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Other Biological Fluids |
| Target Species | Human |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 4632 |
| Simbolo del gene | MYL1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?