Learn More
Abnova™ Human FLJ46380 Partial ORF (NP_997279, 135 a.a. - 244 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_997279
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 388591
Peso molecolare 37.84kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16172947
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00388591-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16162947
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00388591-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sequence: HVFRGRPGSGFSSTSLGHLGPKCEPHYTGGETEVQNKGLEPVSRQWQRLRPFDLGRAHWSPIQGGVVDLHRRGSPVCRPGPTLKGLCYPSGIEAATAQGRWGQHAVPSGL
Specifica
Specifica
NP_997279
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
C1orf188/FLJ32096/FLJ46380/FLJ46593
RNF207
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
388591
FLJ46380 (Human) Recombinant Protein (Q01)
HVFRGRPGSGFSSTSLGHLGPKCEPHYTGGETEVQNKGLEPVSRQWQRLRPFDLGRAHWSPIQGGVVDLHRRGSPVCRPGPTLKGLCYPSGIEAATAQGRWGQHAVPSGL
RUO
RNF207
Wheat Germ (in vitro)