missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GAL3ST1 Partial ORF (NP_004852, 324 a.a. - 423 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_004852
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 9514
Peso molecolare 36.74kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16170846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009514-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16160846
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009514-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Sulfonation, an important step in the metabolism of many drugs, xenobiotics, hormones, and neurotransmitters, is catalyzed by sulfotransferases. The product of this gene is galactosylceramide sulfotransferase which catalyzes the conversion between 3'-phosphoadenylylsulfate + a galactosylceramide to adenosine 3',5'-bisphosphate + galactosylceramide sulfate. Activity of this sulfotransferase is enhanced in renal cell carcinoma. [provided by RefSeq]

Sequence: RERMAREVAALRHANERMRTICIDGGHAVDAAAIQDEAMQPWQPLGTKSILGYNLKKSIGQRHAQLCRRMLTPEIQYLMDLGANLWVTKLWKFIRDFLRW
Specifica

Specifica

NP_004852
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CST
GAL3ST1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9514
GAL3ST1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
RERMAREVAALRHANERMRTICIDGGHAVDAAAIQDEAMQPWQPLGTKSILGYNLKKSIGQRHAQLCRRMLTPEIQYLMDLGANLWVTKLWKFIRDFLRW
RUO
GAL3ST1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications