Learn More
Human GATA-6 Antibody, R&D Systems™
Descrizione
GATA-6 Polyclonal specifically detects GATA-6 in Bovine∣Callithrix jacchus (Common Marmoset)∣Cynomolgus Monkey∣Human∣Mouse∣Transgenic Mouse samples. It is validated for ChIP Assay∣Flow Cytometry∣IF/ICC∣Immunocytochemistry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Frozen)∣Immunohistochemistry (Paraffin)∣Immunoprecipitation∣Simple Western∣Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | GATA-6 |
| Applicazioni | ChIP Assay, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Simple Western, Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP) 5 ug/5 x 10^6 cells, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL |
| N. accesso geni | Q92908 |
| Alias gene | GATA binding protein 6, GATA6, GATA-binding factor 6, GATA-binding protein 6, transcription factor GATA-6 |
| Simboli geni | GATA6 |
| Specie ospite | Goat |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?